주요 문서
Z742352
2MAG Stirring bar remover PTFE
flexible with extra strong permanent magnet
동의어(들):
magnetic extraction tool
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
제조업체/상표
2mag 45070
일반 설명
PTFE-coated flexible stirring bar remover with extremely strong permanent neodym magnet, length 70 cm. Universal chemical resistance also in aggressive media, ideal for fast removal of heavy and big magnetic stirring bars with a weight up to 400 g.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)