주요 문서
Z740924
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 10 mL, tol. 0.020 mL, red
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
borosilicate glass
특징
class A
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.020 mL
용량
10 mL
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)