주요 문서
Z685372
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, without handle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Birmingham metals
길이 × 너비 × 깊이
60 mm × 9 mm × 9 mm
용량
3 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)