material
platinum
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Birmingham metals BD4
높이 × 직경
20 mm × 42.0 mm
용량
20 mL
접시 직경
42 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platinum dish, with reinforced rim is made of precious metals that play an important role in the chemical analysis of materials used for high temperature applications.
특징 및 장점
- Primarily made from platinum.
- Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
- Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
- Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.