주요 문서
Z682179
Ace stopcock only, with inlet feed, for condenser "C" and "CR" assemblies
hollow, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint ST/NS19/38
제조업체/상표
Büchi equivalent, 40628
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Aldrich stopcock fits the Aldrich condenser "C" and "CR" assemblies.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)