주요 문서
Z680079
MyBlock mini dry bath block
to hold, 2 X 50 mL x dry tubes
동의어(들):
block dry, dry baths, dry blocks, heat blocks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.76
특징
to hold 2 X 50 mL x dry tubes
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSH100-500
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
법적 정보
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)