주요 문서
Z679097
Tamper evident caps
for 7 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Simport T552-7WTP
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tamper and leak-roof polyethylene caps with specially designed lip seal, guarantee the utmost security and sample integrity, non-sterile.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)