주요 문서
Z655929
IKA® R 1826 disperser plate stand
R 1826 disperser plate stand, with slip resistant foil, 1/cs
동의어(들):
mixer plate stand, stirrer plate stand, tissue grinder plate stand, tissue homogenizer plate stand
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.72
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 0003160100
재고 정보
available only in EU
베이스 너비 × 깊이
200 mm × 316 mm
로드 길이 × 직경
800 mm × 16 mm
중량
5 kgMax load
색상
none
적합성
suitable for (dispersers and mixers)
일반 설명
  • For dispensers and mixers
  • Diameter of support rod: 16 mm
  • Max. load: 5 kg
  • Dimensions (W x D): 200 x 316 mm
  • Height: 800 mm
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)