material
stainless steel plate
특징
CE compliant
optional cooling coil & bath cover
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
ED-19
Julabo 9116419
재고 정보
available only in EU
파라미터
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
가열기 용량
2 kw
너비 × 길이 × 높이
57 cm × 33 cm × 37 cm
bath opening W × L × depth
36 cm × 30 cm × 15 cm
용량
19 L
용적
19 L
19000 mL
중량
11 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Baths with circulators mounted on a stainless steel bridge. Ready for temperature applications to an external loop circuit and/or simultaneous operation in the bath tank.
Economy series:
All other models need cover to be ordered separately.
Economy series:
- PID 1 temperature control
- Bright LED-display for the actual value, 2 set point, resolution 0.1°C
- Keypad for setpoint, switches automatically to actual value
- High temperature cut off/dry running protection for non-flammable fluids (ED models) for flammable liquids (EH models)
- ED models temperature range 20-100°C
- EH models working temperature range 20-150°C
- EH-5 model comes with lid
All other models need cover to be ordered separately.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.