주요 문서
Z651729
Quickfit® culture vessels
capacity 5,000 mL
동의어(들):
FV5L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.22
material
borosilicate glass
특징
autoclavable
제조업체/상표
Quickfit FV5L
재고 정보
available only in EU
not available in USA and Canada, ROW
높이 × 직경
290 mm × 181 mm
보어 크기
100 mm
용량
5,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for fermentation and culture work
  • for use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • With precision-ground flat-flange joint
  • For use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
  • Autoclavable
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)