조인트
cone joint: ST/NS24/29
socket joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Quickfit RA 3/23/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Socket to cone. With screw-thread adapter for flexible tubing.
특징 및 장점
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Items marked with * complies with DIN 12594
- Designed to fit the angled condenser in vacuum distillation applications
- Delivery stem within cone
- Supplied with detachable plastic screw thread connectors which allow 9mm bore flexible tubing to be fitted easily and safely
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.