특징
for stirring vessels up to 1 L
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37002-0000
파라미터
3-8 psi pressure
일반 설명
Users will appreciate this clever and effective air powered magnetic stirrer for it′s ease of use and low cost. A low pressure air supply is all that is needed to power this magnetic stirrer, ideal for environments where sparking hazards from electrical sources must be eliminated. This compact stirrer operates using only 3 to 8 psi (21 - 55 kPa) air pressure and is ideal for stirring vessels up to 1 L. Tubing is provided to connect air supply making this ready to use.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.