특징
graduations 2.0 mL
부피 측정 범위
250 mL
높이
320 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4788
- Glass cylinder has blue enamel graduations
- Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.