주요 문서
Z645826
Chemical spill cushions
size medium
동의어(들):
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131905
NACRES:
NB.35
크기
medium
설명
each cushion absorbs 4.5 Litres
제조업체/상표
Clear-spill CCM
재고 정보
not available in ROW, USA and Canada
길이 × 너비
30 cm × 35 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cushions can be used with drip pans or in conjection with pads and socks for absorbing larger spills.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)