주요 문서
Z645796
Chemical spill socks
동의어(들):
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131905
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
Clear-spill CS12
재고 정보
not available in USA and Canada, ROW
일반 설명
For the containment and absorption of hazardous and unknown liquid spills. Each sock absorbs 3 Litres.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)