주요 문서
Z630039
IKA® HS 501 Horizontal shaker
AS501.1 Universal attachment
동의어(들):
IKA® HS 501 horizontal shaker universal attachment, shaking plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.73
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 0008000200
너비 × 깊이 × 높이
480 mm × 500 mm × 120 mm
일반 설명
Using the universal attachment, all kinds of vessels can be adapted by universal, infinitely variable clamping rolls
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)