주요 문서
Z618004
Binder drying oven accessories
Safety device (TWW) class 3.1
동의어(들):
Binder 8012-0032
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104512
NACRES:
NB.24
특징
Temperature Safety Device for safe and consistent temperature regulation, Class 3.1 with visual alarm. For use with Binder units ED023 and ED400.
포장
pack of 1 ea
재고 정보
not available in USA
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)