주요 문서
Z615617
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 15 Erlenmeyer flasks 200 cc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.77
제조업체/상표
Julabo 8970363
Julabo
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 15 Erlenmeyer flasks with 200 ml capacity fit on a standard tray.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)