material
(CR)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8930012
파라미터
−20-120 °C temperature
I.D. × 길이
12 mm × 1 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.