주요 문서
Z607053
Bohlender PTFE beaker
capacity 1,000 mL, white
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
PTFE
제조업체/상표
Bohlender
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
1,000 mL
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With spout and reinforced rim, thick-walled, smooth interior surface.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)