주요 문서
Z561614
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 305 mm, glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.61
설명
spirit-filled
특징
subdivision 1.0 °C
제조업체/상표
Thermco Products, Inc.
온도 측정 범위
-10-250 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Extended immersion for deep flasks or kettles.
법적 정보
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)