주요 문서
Z561304
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -30-120 °F
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.79
설명
spirit-filled
특징
subdivision 1.0 °F
제조업체/상표
Thermco Products, Inc.
온도 측정 범위
-30-120 °F
길이
305 mm
침적 깊이
76 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
법적 정보
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)