주요 문서
Z558095
Spinner turbines for Bruker spectrometers
variable temperature, PET, diam. 5 mm
동의어(들):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Wilmad B-PEEK-5
직경
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fiberglass turbines are made from high density GFK fiberglass and incorporate a single O-ring imbedded at the turbine top to hold the sample tube firmly into place. The PET spinner turbine for Bruker spectrometers incorporates two O-rings for ease of use and snug fit on the sample tube. The Bruker PET spinner turbine is recommended for 500 and 600 MHz NMR spectrometers.
VT operation of -150°C to +200°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)