주요 문서
Z557471
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 1000 mL flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.77
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970609
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 4 spring clips for 1000 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)