주요 문서
Z557412
JULABO COOLING COIL FOR SHAKING WATER BATH
pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
NACRES:
NB.77
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970416
일반 설명
Cooling coil for retrofitting shaking water baths SW22/SW23. The cooling coil is screwed into the water bath through the drain tap. Once installed, the bath may be operated near or slightly below the ambient temperature.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)