주요 문서
Z551600
Chemat compact hotplate
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102406
NACRES:
NB.79
무균
non-sterile
특징
CE compliant
제조업체/상표
Chemat KW-4AH-220
Chemat
재고 정보
not available in EU
온도 측정 범위
120-660 °F, resolution: 1 °C
파라미터
50-350 °C temp. range
너비 × 길이
6 in. × 6 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)