주요 문서
Z531839
Sigma-Aldrich
Tubing adapter with Torion connection and stopcock
O.D. 3/16 in., PTFE stopcock, male joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
material
PTFE stopcock
조인트
male joint: ST/NS14/20
O.D.
3/16 in.
4.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE stopcocks are threaded for additional safety and have a 2 mm bore for 3/16 in. tubing connection and 4 mm bore for 5/16 in. and 1/2 in. tubing connections. 5/16in. O.D fits a #8 Torion, and 1/2in. O.D. fits a #14 Torion.
법적 정보
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)