주요 문서
Z514942
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
동의어(들):
45550-30
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.11
특징
Holds 30 mL tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Kimble® 45550-30
Kimble®
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
30mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)