주요 문서
Z514918
Kimax® high strength centrifuge tube replacement cap
동의어(들):
73802-24400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
제조업체/상표
Kimble®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Excellent for general laboratory use
  • Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)