추천 제품
delivery pressure measuring range
0-22 psig
CGA 인렛 크기
180
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Single-stage
- Inlet: CGA 180
- Outlet: male 1/4 NPTF
- Max. inlet pressure: 3,000 psig
- Temp. range: -40 to 140°F
- Compact chrome-plated brass body
- Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
- Order spare PTFE sealing washers separately
기타 정보
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation.
product is not intended for medical use
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객