주요 문서
Z512885
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
rubber septa (silicone)
translucent septa
사용
ST/NS: 19/22
특징
fits neck I.D. 17.5 mm
포장
pack of 50 ea
하부 O.D.
19.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)