주요 문서
Z512818
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 8.5 mm, fits neck I.D., 6.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
rubber septa (silicone)
translucent septa
특징
fits neck I.D. 6.5 mm
포장
pack of 50 ea
하부 O.D.
8.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)