material
PTFE
특징
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8085-54
너비 × 길이
39 mm × 160 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
특징 및 장점
- Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
- Rotates into proper position for stirring action
- Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.