주요 문서
Z506842
Sigma-Aldrich
Quick Press sample holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
기술
IR spectroscopy: suitable
일반 설명
V-shaped sample holder to mount collar containing pellet in 2in. x 3in. slide mount of spectrophotometer.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)