주요 문서
Z503665
Sigma-Aldrich
Scienceware® electrode rack
holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20 mm in diameter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
특징
Holds 8 electrodes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18509-0000
길이 × 너비 × 높이
4 1/4 in. × 2 3/8 in. × 4 3/4 in.
일반 설명
PP rack is autoclavable (121°C). Holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20mm in diameter.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)