주요 문서
Z420573
Sigma-Aldrich
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420530
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
NACRES:
NB.43
material
high-density polyethylene
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H91462-4914
디스크 직경
36 in.
필터 직경
36 in.
색상
none
공극 크기
45—90 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)