material
high-density polyethylene
설명
For use with 24 in (61 cm) Buchner Table-Top Funnels
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H91462-4610
디스크 직경
24 in.
필터 직경
24 in.
색상
none
공극 크기
coarse
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Porous filter plates are used with Table-Top Buchner funnels for quick filtration of large volumes. The plates is supported by a multiple ring grid; HDPE, 6.4mm (¼") thick, with a non-porous ring at the periphery of the plate which seals filter paper when used.
특징 및 장점
- Available in two porosities, medium and coarse
- Medium is 45-90 microns
- Coarse is 90-130 microns
- Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.