주요 문서
Z420344
Sigma-Aldrich
Perforated filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420301
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
NACRES:
NB.43
material
high-density polyethylene
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H91463-1260
디스크 직경
10.25 in.
필터 직경
10.25 in.
색상
none
공극 크기
10.25 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic table-top buchner funnel using your choice of perforated filter plate. Plates are made of 4.8mm (³/₁₆") thick HDPE with 4.8mm (³/₁₆") perforations on 11mm (⁷/₁₆") centers.
특징 및 장점
  • Removable plate for use in precious metals recovery
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)