주요 문서
Z411833
Acid neutralization traps for Welch® pumps
For Models 1402N and 1376N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105101
NACRES:
NB.79
특징
For Models 1402N and 1376N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
includes replacement element 1420E-01
법적 정보
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)