주요 문서
Z408506
Sigma-Aldrich
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 11 in. (28 cm), Overall L 18 1/2 in. (47 cm)
동의어(들):
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
material
cotton
크기
one size fits all
무균
non-sterile
특징
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
포장
pkg of 1 pair
제조업체/상표
Bel-Art H13201-0001
전체 길이
18 1/2 in. (47 cm)
장갑 길이
11 in. (28 cm)
색상
orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Soft, pliant, all-cotton terry cloth gloves are excellent for handling hot objects out of an autoclave or oven. Gauntlets available in two lengths and provide wrist and forearm protection.
특징 및 장점
  • Heat-resistant up to 232°C (450°F).
  • Can replace hazardous asbestos gloves.
  • Provides wrist and forearm protection.
  • Bright orange color offers high visibility.
  • Machine wash, air dry
법적 정보
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)