material
glass
설명
for shafts with button
특징
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 250 ‑ 500 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8083-08
너비 × 길이
19 mm × 60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.