주요 문서
Z404268
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
one-hand attachment, for shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks, 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA
높이 × 너비 × 깊이
40 mm × 130 mm × 135 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: For shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)