주요 문서
Z402370
Sigma-Aldrich
Best® butyl gloves
size XXL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
material
black gloves
butyl rubber
크기
XXL
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
포장
pkg of 1 pair
제조업체/상표
Best Manufacturing 878-11
길이 × thickness
350 mm × 0.70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Impermeable
  • Resistant to water
  • Great tactility and performance
  • Provides permeation resistance to gases and water vapors
  • Unsupported, heavy-duty, 100% butyl rubber
  • Injection molded
  • Smooth grip with rolled cuff
  • Offers flexibility and durability
  • Excellent resistance to ketones, acids, caustics, isocyanate, and gases
법적 정보
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)