조인트
joint: ST/NS14/23
제조업체/상표
Quickfit MF 10/1B/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.