주요 문서
Z310743
Volac® Pasteur pipette
Cotton plugged, L 150 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
soda-lime glass
무균
non-sterile
특징
graduations: no
Cotton plugged
포장
pack of 1000 ea
pack of 1000
제조업체/상표
Volac D810/PP
재고 정보
not available in USA and Canada
길이
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)