주요 문서
Z309109
Quickfit® Soxhlet extraction assemblies
volume 60 mL
동의어(들):
60RASX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
조인트
joint ST/NS condenser34/35
joint ST/NS flask24/29
설명
for use with 28mm × 80mm thimble
제조업체/상표
Quickfit 60RASX
재고 정보
not available in USA and Canada
부피 측정 범위
60 mL
플라스크 용적
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Consists of siphoning type extractor, Allihn condenser and flask. Constructed so that concentric siphon tube is protected from accidental damage by vapour tube. Condensers have 250 mm effective length with 130 cm2 surface area.
NOTE: Does not include optional pressure equalizing funnel shown in diagram
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)