주요 문서
Z308757
Quickfit® conical flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
FE100/4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
조인트
joint: ST/NS29/32
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
without cap
포장
case of 5
제조업체/상표
Quickfit FE100/4
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
특징 및 장점
  • Complies to ISO 4797 and the dimensional requirements of ISO 1773
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Fired-on, highly durable white markings
  • Note: The 5ml and 150ml capacity flasks are supplementary to the ISO standards
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)