주요 문서
Z308536
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 500 mL bottles
동의어(들):
MF48/13/500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
무균
non-sterile
제조업체/상표
Quickfit MF 48/13/500
재고 정보
not available in USA and Canada
호환성
for use with 500 mL bottles
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sintered heads improve gas dispersion
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)