조인트
joint: ST/NS34/35
제조업체/상표
Quickfit CF 5/5
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
특징 및 장점
- Designed for transferring powders into Quickfit flasks and vessels
- With Quickfit ground glass cone
- Manufactured from chemically-resistant PYREX® borosilicate glass
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.