주요 문서
Z304522
Quickfit® pressure equalising dropping funnel
capacity 250 mL, Pear-shaped, male joint: ST/NS 24/29, female joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
DE250/33
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
조인트
female joint: ST/NS24/29
male joint: ST/NS24/29
특징
Pear-shaped
제조업체/상표
Quickfit DE 250/33
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With GP Rotaflo stopcocks
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)